Principaux documents
240168
Sigma-Aldrich
Isobutyric acid
≥99%
Synonyme(s) :
2-Methylpropionic acid
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Beilstein:
635770
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
3.04 (vs air)
Pression de vapeur
1.5 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
824 °F
Limite d'explosivité
10 %
Indice de réfraction
n20/D 1.393 (lit.)
pb
153-154 °C (lit.)
Pf
−47 °C (lit.)
Densité
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
Clé InChI
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par