Principaux documents
237566
Sigma-Aldrich
trans-DL-1,2-Cyclopentanedicarboxylic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
C5H8(CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
98%
Pf
163-165 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H]1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c8-6(9)4-2-1-3-5(4)7(10)11/h4-5H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-,5-/m1/s1
Clé InChI
ASJCSAKCMTWGAH-RFZPGFLSSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable