Principaux documents
235148
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsiloxy)ethylene
95%
10 G
221.00 CHF
221.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
221.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3SiO]2C=CHOSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.59
Beilstein:
1962905
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
221.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.420 (lit.)
pb
54-56 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)O\C=C(\O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C11H28O3Si3/c1-15(2,3)12-10-11(13-16(4,5)6)14-17(7,8)9/h10H,1-9H3
Clé InChI
FCZGHPGTZRTDNN-UHFFFAOYSA-N
Application
Tris(trimethylsiloxy)ethylene has been used in:
  • stereospecific synthesis of insecticide ajuqarin-IV[1]
  • microwave-assisted synthesis of 2-hydroxy-1-phenylethanone[2]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Stereospecific total synthesis of ajugarin-IV.
Kende AS, et al.
Tetrahedron Letters, 23(17), 1751-1754 (1982)
Multienzymatic preparation of 3-[(1R)-1-hydroxyethyl] benzoic acid and (2< i> S</i>)-hydroxy (phenyl) ethanoic acid.
Gennaro PD, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 21(15), 1885-1889 (2010)