Documents
232122
Sigma-Aldrich
2-Aminoperimidine hydrobromide hydrate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H9N3 · HBr · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.12 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
297 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[H].[H]O[H].NC1=Nc2cccc3cccc(N1)c23
InChI
1S/C11H9N3.BrH.H2O/c12-11-13-8-5-1-3-7-4-2-6-9(14-11)10(7)8;;/h1-6H,(H3,12,13,14);1H;1H2
Clé InChI
OOXFTZVZWUMSIW-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Aminoperimidine hydrobromide was used as precipitating agent during gravimetric determination of sulphate.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Sulfate-selective electrode and its application for sulfate determination in aqueous solutions.
Lomako SV, et al.
Analytica Chimica Acta, 562(2), 216-222 (2006)