230715
n-Butyllithium solution
11.0 M in hexanes
Synonyme(s) :
n-BuLi, Butyl lithium, Butyllithium solution, Lithium-1-butanide
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
11.0 M in hexanes
Densité
0.761 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-22 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter