23030
1-Chloroethyl ethyl carbonate
≥98.0% (GC)
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.413
pb
159-161 °C (lit.)
Densité
1.136 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)OC(C)Cl
InChI
1S/C5H9ClO3/c1-3-8-5(7)9-4(2)6/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
YVRGKFXJZCTTRB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter