228311
Potassium cyclohexanebutyrate
Synonyme(s) :
Cyclohexanebutyric acid potassium salt, Potassium 4-cyclohexylbutyrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95.0-105.0% (perchloric acid titration)
Forme
crystals and lumps
Contient
≤5% cyclohexanebutyric acid for enhanced solubility
Chaîne SMILES
[K+].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2.K/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h9H,1-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
LBYNWSSEILNGLN-UHFFFAOYSA-M
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable