227684
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
99%, ACS reagent
Synonyme(s) :
Potassium ferrocyanide, Yellow prussiate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Essai
98.5-102.0%
99%
Impuretés
≤0.005% insolubles
Pf
70 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): passes test
Chaîne SMILES
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;
Clé InChI
NRYOVBQTVIWDNU-UHFFFAOYSA-N