Documents
226505
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trichloro-1,1-dimethylethyl chloroformate
96%
Synonyme(s) :
β,β,β-Trichloro-tert-butyl chloroformate, β,β,β-Trichloro-tert-butoxycarbonyl chloride, TCBoc-chloride
About This Item
Formule linéaire :
ClCO2C(CH3)2CCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.91
Numéro Beilstein :
1935464
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Point d'ébullition
83-84 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
28-30 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 10%, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(OC(Cl)=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C5H6Cl4O2/c1-4(2,5(7,8)9)11-3(6)10/h1-2H3
Clé InChI
GMELMFSDPDSXOZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
The solvolysis rate constants of 2,2,2-trichloro-1,1-dimethylethyl chloroformate in binary and pure solvents was studied.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Kinetic studies of the solvolyses of 2, 2, 2-trichloro-1, 1-dimethylethyl chloroformate.
Bull. Korean Chem. Soc., 31(4), 835-835 (2010)