Key Documents
225991
Sigma-Aldrich
Ammonium hexacyanoferrate(II) hydrate
Synonyme(s) :
Ammonium ferrocyanide
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)4[Fe(CN)6] · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.10 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Chaîne SMILES 
[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].O.N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4H3N.H2O/c6*1-2;;;;;;/h;;;;;;;4*1H3;1H2/q;;;;;;-3;;;;;/p+4
Clé InChI
KALFVBCVRZQJRV-UHFFFAOYSA-R