Principaux documents
225053
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-methylphenol
97%
Synonyme(s) :
4-Amino-o-cresol
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
174-176 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(N)ccc1O