Documents
223298
Sigma-Aldrich
N-(Triméthylsilyl)acétamide
95%
Synonyme(s) :
TMS acetamide
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.25
Numéro Beilstein :
741928
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Point d'ébullition
84 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
46-49 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H13NOSi/c1-5(7)6-8(2,3)4/h1-4H3,(H,6,7)
Clé InChI
LWFWUJCJKPUZLV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The efficiency of N-(Trimethylsilyl)acetamide (TMS acetamide) as allyl group scavenger and its compatibility with Fluorenylmethyloxycarbonyl chloride (Fmoc) protecting groups were studied.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F
Point d'éclair (°C)
70 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
New allyl group acceptors for palladium catalyzed removal of allylic protections and transacylation of allyl carbamates.
Tetrahedron Letters, 36(32), 5741-5744 (1995)