223182
α-Terpinene
85%
Synonyme(s) :
alpha-Terpinene, 1-Isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, p-Mentha-1,3-diene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
85%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
Point d'ébullition
173-175 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
Densité
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)C1=CC=C(C)CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
Clé InChI
YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Protocoles
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis