Principaux documents
221597
Sigma-Aldrich
3,4-Diethoxybenzoic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)2C6H3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
167-169 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
CCOc1ccc(cc1OCC)C(O)=O
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-9-6-5-8(11(12)13)7-10(9)15-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
VVKCVAPLTRZJHH-UHFFFAOYSA-N
Application
3,4-Diethoxybenzoic acid was used in the synthesis of dimethyl 2-(3,4-diethoxyphenyI)-2-methylmalonate.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Enzymes in organic synthesis 51. Probing the dimensions of the large hydrophobic pocket of the active site of pig liver esterase.
Tetrahedron Asymmetry, 4(9), 2025-2040 (1993)