221074
cis-2,4,5-Trimethoxy-1-propenylbenzene
70%
Synonyme(s) :
β-Asarone, cis-1-Propenyl-2,4,5-trimethoxybenzene, cis-Asarone, cis-Isoasarone
About This Item
Produits recommandés
Essai
70%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.558 (lit.)
Densité
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]\C(C)=C(/[H])c1cc(OC)c(OC)cc1OC
InChI
1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5-
Clé InChI
RKFAZBXYICVSKP-WAYWQWQTSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup