Principaux documents
21989
Sigma-Aldrich
(1S,3S)-trans-4-Carene
technical, ≥85% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(1R,4S)-4,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-2-ene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.23
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
≥85% (sum of enantiomers, GC)
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −156±3°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.471
Densité
0.856 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H]1C[C@H]2[C@@H](C=C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4-5,7-9H,6H2,1-3H3/t7-,8-,9+/m1/s1
Clé InChI
LGNSZMLHOYDATP-HLTSFMKQSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup