219223
N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediamine dihydrochloride
99%
Synonyme(s) :
3-(Dimethylamino)aniline dihydrochloride, 3-Amino-N,N-dimethylaniline dihydrochloride, N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
217 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble 100mg/2ml, clear to slightly hazy (faintly yellow to tan to purple)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
Cl.Cl.CN(C)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8;;/h3-6H,9H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
BZJPIQKDEGXVFG-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges