218707
Cyclophosphamide monohydrate
≥98%
Synonyme(s) :
2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine 2-oxide, Cytoxan
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Pf
49-51 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]O[H].ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
Clé InChI
PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Remplacé(e)(s) par