Documents
217778
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
99%
Synonyme(s) :
5-Amino-2-fluorobenzotrifluoride, α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluidine
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
Point d'ébullition
207-208 °C (lit.)
Densité
1.393 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(F)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F4N/c8-6-2-1-4(12)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H,12H2
Clé InChI
PGFQDLOMDIBAPY-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis of well-defined rod-coil block copolymers of trifluoromethylated poly(phenylene oxide).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of well-defined rod-coil block copolymers containing trifluoromethylated poly (phenylene oxide) s by chain-growth condensation polymerization and atom transfer radical polymerization.
Kim YJ, et al.
Journal of Polymer Science: Part A, General Papers, 48(5), 1049-1057 (2010)