Principaux documents
215317
Sigma-Aldrich
3-Thiophenemalonic acid
97%
Synonyme(s) :
α-Carboxythiophene-3-acetic acid, (3-Thienyl)malonic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.19
Beilstein:
6503620
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Forme
solid
Pf
139 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(C(O)=O)c1ccsc1
InChI
1S/C7H6O4S/c8-6(9)5(7(10)11)4-1-2-12-3-4/h1-3,5H,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
GCOOGCQWQFRJEK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable