213195
Lithium acetate dihydrate
98%
Synonyme(s) :
Acetic acid lithium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
53-56 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Li+].[H]O[H].[H]O[H].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li.2H2O/c1-2(3)4;;;/h1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Clé InChI
IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable