213020
Malachite Green Carbinol hydrochloride
Dye content 85 %
Synonyme(s) :
Basic Green 4, Malachite Green hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Composition
Dye content, 85%
λmax
425 nm
615 nm (2nd)
Chaîne SMILES
Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C23H26N2O.ClH/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(26,18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;/h5-17,26H,1-4H3;1H
Clé InChI
MJRWALOBODKCCZ-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges