Principaux documents
211494
Sigma-Aldrich
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine
97%
Synonyme(s) :
1,4-Diamino-2,5-dichlorobenzene
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H2(NH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.03
Beilstein:
2803055
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
164-166 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1cc(Cl)c(N)cc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2H,9-10H2
Clé InChI
QAYVHDDEMLNVMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1