Principaux documents
210242
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol
≥98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4OCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Essai
≥98%
Forme
solid
Pf
76-80 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(OCC(O)CO)cc1
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9-2-4-10(5-3-9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
Clé InChI
UWZDUHTYIUMENV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable