Principaux documents
20442
Sigma-Aldrich
4-Butoxyphenylacetic acid
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.25
Beilstein:
1105534
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (HPLC)
Pf
82-88 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
CCCCOc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-2-3-8-15-11-6-4-10(5-7-11)9-12(13)14/h4-7H,2-3,8-9H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
KLJMYYFCWBVKEE-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Butoxyphenylacetic acid may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Carsten Ginsel et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 46(10), 1396-1402 (2018-07-27)
The mitochondrial amidoxime reducing component is a recently discovered molybdenum enzyme in mammals which, in concert with the electron transport proteins cytochrome b5 and NADH cytochrome b5 reductase, catalyzes the reduction of N-oxygenated structures. This three component enzyme system plays