204242
Bis(triphenylphosphine)rhodium(I) carbonyl chloride
99.9%
Synonyme(s) :
RhCl(CO)(PPh3)2, Chlorocarbonylbis(triphenylphosphine)rhodium(I), Rhodiumbis(triphenylphosphine) carbonyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9%
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Pf
224-227 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Rh].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.CO.ClH.Rh/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;;/h2*1-15H;;1H;/q;;;;+1/p-1
Clé InChI
SGULOPRLUCGLSH-UHFFFAOYSA-M
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable