199915
1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
97%
Synonyme(s) :
MPTP
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
pb
128-132 °C/12 mmHg (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES
CN1CCC(=CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H15N/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11/h2-7H,8-10H2,1H3
Clé InChI
PLRACCBDVIHHLZ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup