Key Documents
199818
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylethylamine p-toluenesulfonate salt
98%
Synonyme(s) :
N-Ethyldiisopropylamine p-toluenesulfonate
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CH]2NC2H5 · CH3C6H4SO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.44
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
86-88 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
tosylate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCN(C(C)C)C(C)C.Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H19N.C7H8O3S/c1-6-9(7(2)3)8(4)5;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h7-8H,6H2,1-5H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Clé InChI
WALRQYFNEKCLGF-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Diisopropylethylamine p-toluenesulfonate salt may be used in the chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable