Documents
199176
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenylacetone
≥97%
Synonyme(s) :
4-Methoxybenzyl methyl ketone
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro Beilstein :
2044332
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.525 (lit.)
Point d'ébullition
145 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6H,7H2,1-2H3
Clé InChI
WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Asymmetric amination of 4-methoxyphenylacetone was studied.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Asymmetric amination of 4-methoxyphenylacetone and its related compounds with microorganisms.
Applied Microbiology and Biotechnology, 33(6), 637-640 (1990)
Hamid Sadeghian et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(6), 2327-2335 (2009-03-03)
A group of 4-methoxyphenylacetic acid esters were designed, synthesized and evaluated as potential inhibitors of soybean 15-lipoxygenase (SLO) on the basis of eugenol and esteragol structures. Compounds 7d-e showed the best IC(50) in SLO inhibition (IC(50)=3.8 and 1.9 microM, respectively).