195863
2,3,4-Trimethoxybenzyl alcohol
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.532 (lit.)
pb
105 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(CO)c(OC)c1OC
InChI
1S/C10H14O4/c1-12-8-5-4-7(6-11)9(13-2)10(8)14-3/h4-5,11H,6H2,1-3H3
Clé InChI
DGJVVEVPKPOLEV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves