Principaux documents
192910
Sigma-Aldrich
2,4-Dicyano-3-methylglutaramide
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH[CH(CN)CONH2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Pf
159-160 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C(C#N)C(N)=O)C(C#N)C(N)=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-4(5(2-9)7(11)13)6(3-10)8(12)14/h4-6H,1H3,(H2,11,13)(H2,12,14)
Clé InChI
XLQBCZSOEGHLAA-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Dicyano-3-methylglutaramide may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges