Principaux documents
191515
Sigma-Aldrich
Methyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
3-Methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H11NO3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.63
Beilstein:
4273241
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
~175 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.COC(=O)C1CNCCC1=O
InChI
1S/C7H11NO3.ClH/c1-11-7(10)5-4-8-3-2-6(5)9;/h5,8H,2-4H2,1H3;1H
Clé InChI
NMAACQILAGCQPR-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride has been used as starting reagent in the synthesis of:
  • nakadomarin A[1]
  • tert-butyl, picolyl and fluorinated analogs of capromorelin[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthetic approach towards nakadomarin A: efficient synthesis of the central tetracyclic core.
Nagata T, et al.
Tetrahedron Letters, 42(47), 8345-8349 (2001)