190780
Sodium trichloroacetate
97%
Synonyme(s) :
Acide trichloroacétique
Niveau de qualité
Essai
97%
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Clé InChI
SAQSTQBVENFSKT-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable