185981
4-Nitrophenyl phenyl sulfide
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
52-55 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Sc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9NO2S/c14-13(15)10-6-8-12(9-7-10)16-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
Clé InChI
RJCBYBQJVXVVKB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable