184861
Naphthalene-bis(hexachlorocyclopentadiene) adduct
Synonyme(s) :
DHA, NSC 122892
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Pf
208-210 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3C(C4C(c5ccccc35)[C@@]6(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@]4(Cl)C6(Cl)Cl)[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C20H8Cl12/c21-11-13(23)17(27)9-7(15(11,25)19(17,29)30)5-3-1-2-4-6(5)8-10(9)18(28)14(24)12(22)16(8,26)20(18,31)32/h1-4,7-10H/t7?,8?,9?,10?,15-,16+,17+,18-
Clé InChI
ULBZLTIPWBXWCY-QDCKJYKTSA-N
Description générale
Application
- 2,3-diiodonaphthalene via iodination in methanesulfonic acid
- 2,3-dibromonapthalene via bromination
Molecule studied for its pharmacological activity as a KSP inhibitor
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable