Principaux documents
184217
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-7-(trifluoromethyl)quinoline
96%
Synonyme(s) :
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H6F3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Pf
266-269 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Oc1ccnc2cc(ccc12)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H6F3NO/c11-10(12,13)6-1-2-7-8(5-6)14-4-3-9(7)15/h1-5H,(H,14,15)
Clé InChI
OWPLFJSQLPTCHS-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Hydroxy-7-(trifluoromethyl)quinoline was used in the synthesis of 4[[7-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]oxy]pthalonitrile[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis and characterization of [7-(trifluoromethyl) quinolin-4-yl] oxy-substituted phthalocyanines.
Kocan H and Burat AK.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 144(2), 171-177 (2013)