Principaux documents
183652
Sigma-Aldrich
5-Bromo-N-(carboxymethyl)anthranilic acid
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
N-(4-Bromo-2-carboxyphenyl)glycine
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3-2-(NHCH2CO2H)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Essai
90%
Pf
215-218 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)CNc1ccc(Br)cc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8BrNO4/c10-5-1-2-7(11-4-8(12)13)6(3-5)9(14)15/h1-3,11H,4H2,(H,12,13)(H,14,15)
Clé InChI
NGTZRRAYYJFRDA-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Bromo-N-(carboxymethyl)anthranilic acid may be used in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable