183067
6-Methoxyquinoline
98%
Synonyme(s) :
6-Methoxyquinoline
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.625 (lit.)
Point d'ébullition
140-146 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
18-20 °C (lit.)
Densité
1.15 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C10H9NO/c1-12-9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-11-10/h2-7H,1H3
Clé InChI
HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP2D6(1565)
Catégories apparentées
Application
- Fluorescent zinc and chlorine sensors.
- 5-Amino-2-aroylquinolines as potent tubulin polymerization inhibitors.
- 3-Fluoro-6-methoxyquinoline derivatives as inhibitors of bacterial DNA gyrase and topoisomerase.
- Cobalt-based ternary metal-organic complex as single?ion magnets.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C