17988
DL-β-Leucine
≥98.0% (NT)
Synonyme(s) :
(±)-3-Amino-4-methylpentanoic acid, (±)-3-Amino-4-methylvaleric acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (NT)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)C(N)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)5(7)3-6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
GLUJNGJDHCTUJY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique