177148
3-Quinolinecarboxylic acid
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
277-280 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7NO2/c12-10(13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H,(H,12,13)
Clé InChI
DJXNJVFEFSWHLY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable