177121
3-Quinolinecarboxaldehyde
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.17
Beilstein:
113269
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
68-71 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7NO/c12-7-8-5-9-3-1-2-4-10(9)11-6-8/h1-7H
Clé InChI
RYGIHSLRMNXWCN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The structure and vibrational spectra of 3-quinolinecarboxaldehyde has been studied.
Application
3-Quinolinecarboxaldehyde was used in the synthesis of 1,4-addition products.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
M Kumru et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 90, 28-34 (2012-02-07)
Combined experimental and theoretical studies have been performed on the structure and vibrational spectra (IR and Raman spectra including far region) of 3-quinolinecarboxaldehyde. Hartree-Fock (HF) and density functional theory (DFT) B3LYP calculations have been employed with the 6-311++G(d,p) basis set
Ferles M and Kocian O.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 46(6), 1518-1522 (1981)