Principaux documents
175129
Sigma-Aldrich
Antimony(V) fluoride
99%
Synonyme(s) :
Antimony pentafluoride
About This Item
Formule linéaire :
SbF5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.75
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
for analytical purposes
Densité de vapeur
2.2 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 25 °C)
Essai
99%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: antimony
pb
148-150 °C (lit.)
Pf
7 °C (lit.)
Solubilité
liquid sulfur dioxide: slightly soluble(lit.)
potassium fluoride: slightly soluble(lit.)
Densité
2.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
F[Sb](F)(F)(F)F
InChI
1S/5FH.Sb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Clé InChI
VBVBHWZYQGJZLR-UHFFFAOYSA-I
Application
HF/SbF5 is an excellent medium for the preparation of alkylidene oxonium salts.[1]
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Rolf Minkwitz et al.
Inorganic chemistry, 38(5), 844-847 (2001-10-24)
We have studied the preparation and isolation of the halogenated alkylidene oxonium salts CH(3)OCHX(+)MF(6)(-) (X = Cl, F; M = As, Sb). Addition of dichloromethylmethylether at -78 degrees C to the superacidic media HF/MF(5) resulted in the formation of the