Principaux documents
174416
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypiperidine hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
3-Piperidinol hydrochloride
5 G
85.50 CHF
85.50 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
85.50 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H11NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.61
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
85.50 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
Cl[H].OC1CCCNC1
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c7-5-2-1-3-6-4-5;/h5-7H,1-4H2;1H
Clé InChI
VLECDMDGMKPUSK-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Hydroxypiperidine hydrochloride was used for the on-line analysis and solution phase synthesis of Ugi multicomponent reaction (MCR) products using miniaturised-SYNthesis and Total Analysis System (μSYNTAS)[1].
Reactant for synthesis of:
Istaroxime analogues as Na+, K+ - ATPase inhibitors
Nitric oxide formation inhibitors
Selective CC chemokine receptor-3 antagonists
Oxygenated carbolines
α-lithioallyl amides
Reactant for highly chemoselective reductive amination of carbonyl compounds
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
M C Mitchell et al.
The Analyst, 126(1), 24-27 (2001-02-24)
A miniaturised-SYNthesis and Total Analysis System (mu SYNTAS) was used for the solution-phase synthesis and on-line analysis (TOF-MS) of Ugi multicomponent reaction (MCR) products. This approach provides an unusually high degree of control of the MCR and delivers detailed, novel