165190
O-Acetylsalicyloyl chloride
95%
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.536 (lit.)
pb
107-110 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
45-49 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
ester
Chaîne SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-6(11)13-8-5-3-2-4-7(8)9(10)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
DSGKWFGEUBCEIE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- O-Acetylsalicyloyl chloride was used in the synthesis of enantiomerically pure bidentate heteroorganic ligands built on simple achiral skeletons and containing an aziridine moiety[1].
- It was used in the general synthesis of acetoxybenzamides[2].
- It was used in the chemical synthesis of 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy(TEMPO)-aspirin conjugate via condensation reaction with 4-hydroxy-TEMPO[3].
- It was used as reagent in acylation of cyclobutenediones[4].
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges