16505
Methyl trans-4-bromo-2-butenoate
technical, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
Methyl 4-bromocrotonate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Pureté
≥90% (GC)
Contient
silver wool as stabilizer
Impuretés
~3% methyl cis-4-bromo-2-butenoate
Indice de réfraction
n20/D 1.501
Point d'ébullition
70 °C/0.03 mmHg (lit.)
Densité
1.498 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)\C=C\CBr
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
Clé InChI
RWIKCBHOVNDESJ-NSCUHMNNSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F
Point d'éclair (°C)
92 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter