159301
3,4-Dichloro-1-butene
98%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.31 (vs air)
Pression de vapeur
17 mmHg ( 25 °C)
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4658 (lit.)
Point d'ébullition
123 °C (lit.)
Pf
−61 °C (lit.)
Densité
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClCC(Cl)C=C
InChI
1S/C4H6Cl2/c1-2-4(6)3-5/h2,4H,1,3H2
Clé InChI
XVEASTGLHPVZNA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter