Principaux documents
15540
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Z)-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
Nα-Boc-Nε-Z-L-lysine (dicyclohexylammonium) salt, Nε-Z-Nα-Boc-L-lysine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H28N2O6 · C12H23N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
561.75
Numéro Beilstein :
4121117
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99.0% (NT)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −5.2±0.5°, c = 1% in acetic acid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Résidus de calcination
≤0.05%
Pf
114-116 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C19H28N2O6.C12H23N/c1-19(2,3)27-18(25)21-15(16(22)23)11-7-8-12-20-17(24)26-13-14-9-5-4-6-10-14;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23);11-13H,1-10H2/t15-;/m0./s1
Clé InChI
BQERJWRZLXZNIO-RSAXXLAASA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable