Principaux documents
155349
Sigma-Aldrich
Thallium(I) cyclopentadienide
97%
Synonyme(s) :
5-Cyclopentadienyl)thallium, Cyclopentadienylthallium, NSC 114719, Thallous cyclopentadienide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5Tl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.48
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Pertinence de la réaction
core: thallium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
Pf
300 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Tl].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.Tl/c1-2-4-5-3-1;/h1-5H;
Clé InChI
RKLJDPOVAWGBSD-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent in preparation of
  • η5-Cyclopentadienylpalladium(II) complexes as catalysts for vinyl addition polymerization and copolymerization reactions
  • Versatile carbon ligands via oxidative cyclization
  • Isomeric dinuclear dicyclopentadienyl Ti chloride complexes containing bridging cyclopentadienylsiloxo ligands with Me Li and Lewis acids
  • Bromide complexes of the triple-decker type
  • Naphthylazo cyclopalladates via regiospecific naphthyl carbon-hydrogen bond activation
Reactant fro:
  • Selective reduction of the U3+ metallocene amidinate
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges