Documents
15481
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OSu
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Boc-L-phenylalanine N-hydroxysuccinimide ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H22N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.38
Numéro Beilstein :
715573
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −21.0±1°, c = 1% in dioxane
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
150-152 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H22N2O6/c1-18(2,3)25-17(24)19-13(11-12-7-5-4-6-8-12)16(23)26-20-14(21)9-10-15(20)22/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,19,24)/t13-/m0/s1
Clé InChI
NHUCANAMPJGMQL-ZDUSSCGKSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable