15461
Boc-Met-OSu
Synonyme(s) :
Boc-L-methionine hydroxysuccinimide ester
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −21.5±2°, c = 2% in dioxane
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Résidus de calcination
≤0.05%
Pf
120-128 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C14H22N2O6S/c1-14(2,3)21-13(20)15-9(7-8-23-4)12(19)22-16-10(17)5-6-11(16)18/h9H,5-8H2,1-4H3,(H,15,20)/t9-/m0/s1
Clé InChI
PCZJWSPKNYONIM-VIFPVBQESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable